항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 27 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
기술
western blot: 1:1,000-1:2,000 using cytosolic fraction (S1) of mouse brain or a whole cell extract of human lung carcinoma A549 cell line
western blot: 1:5,000-1:10,000 using cytosolic fraction (S1) of rat brain
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... UCHL1(7345)
mouse ... Uchl1(22223)
rat ... Uchl1(29545)
면역원
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable