문서
U3876
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
~99%
동의어(들):
Undecanoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)9CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
214.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
~99%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves