주요 문서
U1381
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphospho-N-acetylglucosamine-[glucosamine-6-3H(N)]
aqueous ethanol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H27O17N3P2
CAS Number:
Molecular Weight:
607.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
양식
aqueous ethanol solution
라벨링 범위
5-25 Ci/mmol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
물리적 형태
Ethanol: water (70:30) solution
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)