Merck
다음으로 건너뛰기
TRUEB
TrueGel3D Buffer pH 7.2
600 μl solution, 10X concentrated
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352207
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TrueGel3D buffer pH 7.2 is a component of the TrueGel3D Hydrogel system. The TrueGel3D buffer with pH 7.2 is recommended for slow-gelling hydrogels, to ensure a homeostatic environment for cells. However, in conjugation with TrueGel3D buffer pH 5.5, buffer with intermediate strengths can be prepared to modulate gelation kinetics. Both buffer systems (TRUEA and TRUEB) have pH indicator (phenol red) and strong buffering capacity to ensure a stable pH.
Application
TrueGel3D buffers with pH 5.5 and 7.2 is used to modulate gelation kinetics
Preparation Note
TRUEB-1VL contains TrueGel3D buffer pH 7.2, 10X concentrated
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
저장 등급
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)