문서
TRT50100
Lockable Narrow Lab Cart
white
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
white
제조업체/상표
TrippNT 50100
너비 × 높이 × 깊이
12 × 36 × 19 in.
중량
42 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Only 12 inches wide
  • White polyethylene construction
  • Locking roll top door
  • 6 removable drawer/trays
  • Key lock with 2 keys
  • 3 inch nylon casters, 2 with brakes
  • Easy-to-grab handle for maneuvering