주요 문서
T9918
Sigma-Aldrich
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H16Cl2N8Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
702.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, ~95%
SMILES string
Cl[Sn]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)