주요 문서
T9896
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methylene indoline
동의어(들):
Fisher’s base
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352103
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63 °C - closed cup