주요 문서
T9793
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H16N8Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
631.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, ~97%
SMILES string
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10