T9577
Anti-p8/TTD-A (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-C6orf175 TFB5, Anti-Chromosome 6 open reading frame 175, Anti-GTF2H5, Anti-General transcription factor IIH, polypeptide 5, Anti-TFIIH basal transcription factor complex, TTDA subunit, Anti-TGF2H5, Anti-TTDA transcription factor IIH, 8-kd subunit
About This Item
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~8 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
indirect immunofluorescence: 1:200-1:400 using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells, over-expressing human p8/TTD-A
western blot: 1:250-1:500 using lysates of CHO or HEK-293T over-expressing human p8/TTD-A
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GTF2H5(404672)
mouse ... Gtf2h5(66467)
rat ... Gtf2h5(502227)
일반 설명
특이성
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable