주요 문서
T9500
Sigma-Aldrich
Thymidine-5′-diphospho-α-D-glucose disodium salt
synthetic, ≥93%
동의어(들):
TDP-α-G, TDP-α-Glc, TDP-α-Glucose, dTDP-α-glc-Na2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24N2Na2O16P2
CAS Number:
Molecular Weight:
608.29
Beilstein:
7407536
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
생물학적 소스
synthetic
분석
≥93%
형태
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C16H26N2O16P2.2Na/c1-6-3-18(16(25)17-14(6)24)10-2-7(20)9(31-10)5-30-35(26,27)34-36(28,29)33-15-13(23)12(22)11(21)8(4-19)32-15;;/h3,7-13,15,19-23H,2,4-5H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)(H,17,24,25);;/q;2*+1/p-2/t7-,8+,9+,10+,11+,12-,13+,15+;;/m0../s1
InChI key
PPAHWQWZRRHSCD-QMMSDIQLSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable