주요 문서
T9275
Sigma-Aldrich
Glyceryl trioleate
~95%
동의어(들):
(9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
CAS Number:
Molecular Weight:
885.43
Beilstein:
1718692
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
분석
~95%
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Sealed ampule.