Key Documents
T9130
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine methyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
231.68
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable