주요 문서
T9052
Sigma-Aldrich
N-Tetracosanoyl-D-sphingosine 1-benzoate
동의어(들):
N-Lignoceroyl-D-sphingosine 1-benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C49H91NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
758.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
형태
solid
작용기
amide
ester
hydroxyl
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](COC(=O)c1ccccc1)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C49H87NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-39-43-48(52)50-46(44-54-49(53)45-40-36-35-37-41-45)47(51)42-38-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-38,40-42,46-47,51H,3-34,39,43-44H2,1-2H3,(H,50,52)/b42-38+/t46-,47+/m1/s1
InChI key
UGXMIJNTDRLPDS-ODNBOWEJSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable