문서
T8130
Sigma-Aldrich
9-(2′,3′,5′-Tri-O-benzyl-β-D-arabinofuranosyl)adenine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H31N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
537.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
형태
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COCc4ccccc4)C(OCc5ccccc5)C3OCc6ccccc6
InChI
1S/C31H31N5O4/c32-29-26-30(34-20-33-29)36(21-35-26)31-28(39-18-24-14-8-3-9-15-24)27(38-17-23-12-6-2-7-13-23)25(40-31)19-37-16-22-10-4-1-5-11-22/h1-15,20-21,25,27-28,31H,16-19H2,(H2,32,33,34)
InChI key
WRFWNCVDEVBPJK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable