문서
T7012
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium bromide
≥99%
동의어(들):
TEA bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)4N(Br)
CAS Number:
Molecular Weight:
210.16
Beilstein:
3563430
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
분석
≥99%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3