주요 문서
T6410
Sigma-Aldrich
4-Trifluoromethylumbelliferyl glucuronide potassium salt
≥98% (TLC)
동의어(들):
4-Trifluoromethyl-7-hydroxycoumarin glucuronide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H12F3O9K
CAS Number:
Molecular Weight:
444.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
SMILES string
[K].OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C16H13F3O9.K.H/c17-16(18,19)7-4-9(20)27-8-3-5(1-2-6(7)8)26-15-12(23)10(21)11(22)13(28-15)14(24)25;;/h1-4,10-13,15,21-23H,(H,24,25);;
InChI key
VETSWRNXMAPTTI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)