Key Documents
T6391
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-D-(−)-sorbitol
~95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H62O6Si6
CAS Number:
Molecular Weight:
615.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
분석
~95%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OC[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C