Key Documents
T6125
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiethanol
≥98%
동의어(들):
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
S(CH2CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.19
Beilstein:
1236325
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter