주요 문서
T5780
Sigma-Aldrich
DL-Thyronine
동의어(들):
3-(p-[p-Hydroxyphenoxy]phenyl)-DL-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H15NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
273.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
SMILES string
NC(Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO4/c16-14(15(18)19)9-10-1-5-12(6-2-10)20-13-7-3-11(17)4-8-13/h1-8,14,17H,9,16H2,(H,18,19)
InChI key
KKCIOUWDFWQUBT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Similar to T 1501, but produced by Sigma.