주요 문서
T5396
SAFC
2,4,6-Trimethylbenzoic acid
동의어(들):
Mesitylenecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)