주요 문서
T5026
Sigma-Aldrich
Drummond sequencing pipette tips
O.D. 0.19 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
polycarbonate
무균
non-sterile; autoclaved
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Drummond Scientific 3-000-203-G/.2
O.D.
0.19 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disposable, autoclavable, flexible, polycarbonate pipet tips.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)