콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

T4889

Supelco

(−)-Δ8-Tetrahydrocannabinol solution

drug standard, 1.0 mg/mL in methanol

동의어(들):

Δ6-Tetrahydrocannabinol

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

실험식(Hill 표기법):
C21H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
314.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107

Grade

drug standard

분석

≥98%

drug control

Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada

농도

1.0 mg/mL in methanol

저장 온도

2-8°C

SMILES string

CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3CC(C)=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1

유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.