주요 문서
T4758
Sigma-Aldrich
Tetracosane
~99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)22CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
338.65
Beilstein:
1758462
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
~99%
bp
391 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)