주요 문서
T4414
Sigma-Aldrich
Silicone rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/8 in. × 5/8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
I.D. × O.D.
3/8 in. × 5/8 in.
벽 크기
1/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Translucent and flexible. Temp. range: -60 to 460°F (-51 to 238°C). Do not use with concentrated acids or dilute sodium hydroxide. Suitable for high-temperature applications.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)