Key Documents
T4271
Sigma-Aldrich
Chloranil
동의어(들):
Tetrachloro-p-benzoquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6Cl4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
245.88
Beilstein:
393006
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI key
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable