주요 문서
T4250
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
≥99%
동의어(들):
TPB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
358.47
Beilstein:
1914229
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
≥99%
mp
207-209 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc(cc1)\C(=C\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H
InChI key
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used as a scintillation reagent.
교체됨
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)