T3702
Anti-TMP21 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-TMED10, transmembrane emp24-like trafficking protein 10, Anti-Transmembrane protein Tmp21 21 kDa, Anti-Transmembrane trafficking protein, Anti-p24delta
About This Item
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~21 kDa
종 반응성
rat (predicted), human, mouse (predicted)
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.0 mg/mL
기술
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 cell lysate
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TMED10(10972)
mouse ... Tmed10(68581)
rat ... Tmed10(84599)
일반 설명
특이성
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable