주요 문서
T3512
Sigma-Aldrich
Thymidine 3′-monophosphate sodium salt
99% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N2O8PNa
CAS Number:
Molecular Weight:
344.19
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
99% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](CP(O)(O)=O)C2)C=C(C)C(N1)=O.[CH4]
InChI
1S/C10H15N2O8P.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(7(4-13)19-8)20-21(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
KTAXSUHEUYNIOC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Enzymatically prepared.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable