주요 문서
T3013
Sigma-Aldrich
D-allo-Threonine
동의어(들):
(2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
119.12
Beilstein:
1721644
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
276 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)