주요 문서
T1507
Sigma-Aldrich
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester
≥98% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H31N3O7
CAS Number:
Molecular Weight:
521.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
product name
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester,
분석
≥98% (TLC)
형태
powder
색상
white to off-white
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)Cc3ccc(O)cc3
InChI
1S/C28H31N3O7/c1-38-28(37)25(16-19-6-12-22(34)13-7-19)31-27(36)24(15-18-4-10-21(33)11-5-18)30-26(35)23(29)14-17-2-8-20(32)9-3-17/h2-13,23-25,32-34H,14-16,29H2,1H3,(H,30,35)(H,31,36)
InChI key
UXCUYXDJYCOPDL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable