주요 문서
T1412
Sigma-Aldrich
Glyceryl tritricosanoate
≥99%
동의어(들):
1,2,3-Tritricosanoylglycerol, Tritricosanoin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C72H140O6
CAS Number:
Molecular Weight:
1101.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
≥99%
양식
powder
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C72H140O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-64-70(73)76-67-69(78-72(75)66-63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)68-77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h69H,4-68H2,1-3H3
InChI key
JDRVRMABYZMJHK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Michael Witting et al.
PloS one, 12(3), e0172311-e0172311 (2017-03-10)
Lipid identification is a major bottleneck in high-throughput lipidomics studies. However, tools for the analysis of lipid tandem MS spectra are rather limited. While the comparison against spectra in reference libraries is one of the preferred methods, these libraries are