주요 문서
T1394
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonic acid
동의어(들):
Triflic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
150.08
Beilstein:
1812100
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 25 °C)
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
density
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
InChI key
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Deglycosylation agent
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)