주요 문서
T1286
Sigma-Aldrich
Nε-p-Tosyl-L-lysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
300.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=CC=C(S(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H20N2O4S/c1-10-5-7-11(8-6-10)20(18,19)15-9-3-2-4-12(14)13(16)17/h5-8,12,15H,2-4,9,14H2,1H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI key
FRJAAXSHLGSWAP-LBPRGKRZSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)