문서
T1142
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-meso-inositol
~98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H60O6Si6
CAS Number:
Molecular Weight:
613.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
분석
~98%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)O[C@@H]1[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H]1O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H60O6Si6/c1-31(2,3)25-19-20(26-32(4,5)6)22(28-34(10,11)12)24(30-36(16,17)18)23(29-35(13,14)15)21(19)27-33(7,8)9/h19-24H,1-18H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24-
InChI key
FRTKXRNTVMCAKI-HPEVMFQJSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable