Key Documents
T1139
Sigma-Aldrich
TNPAL-glucocerebroside
동의어(들):
Trinitrophenylaminolauroylglucocerebroside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H71N5O14
CAS Number:
Molecular Weight:
870.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)NC(=O)CCCCCCCCCCCNc2c(cc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)N(=O)=O
제조 메모
Prepared from glucocerebrosides from Human (Gaucher′s) Spleen