Key Documents
T1128
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
237.29
Beilstein:
2696011
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI key
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable