주요 문서
T111N8-HH
Sigma-Aldrich
NPPOC-dT RayDite
동의어(들):
NPPOC-dT Amidite, NPPOC-dT Phosphoramidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H40N5O10P
CAS Number:
Molecular Weight:
649.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
유형
for DNA synthesis, for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥96% (31P-NMR)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
포장
pkg of 1 × 0.25 g T111N81-01
pkg of 1 × 1 g T111N01-01
λ
conforms (UV/VIS Identity)
적합성
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
호환성
screw cap bottle
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(=O)OCC(C)c2ccccc2[N+]([O-])=O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O
InChI
1S/C29H40N5O10P/c1-18(2)33(19(3)4)45(42-13-9-12-30)44-24-14-26(32-15-20(5)27(35)31-28(32)36)43-25(24)17-41-29(37)40-16-21(6)22-10-7-8-11-23(22)34(38)39/h7-8,10-11,15,18-19,21,24-26H,9,13-14,16-17H2,1-6H3,(H,31,35,36)/t21?,24-,25+,26+,45?/m0/s1
InChI key
ZOIPTUUCAAKGFT-GPZIPZSXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
This product and it use are covered under US Patent Number 5,763,599
RayDite is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)