주요 문서
T1017
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylglycerol
liquid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H32O3Si3
CAS Number:
Molecular Weight:
308.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
양식
liquid
색상
clear colorless
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OCC(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)