주요 문서
T0893
Sigma-Aldrich
cis-9,trans-12-Tetradecadienyl acetate
≥85% (GC)
동의어(들):
(Z,E)-9,12-TDDA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
252.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
≥85% (GC)
양식
liquid
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C=C\C\C=C/CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-4,6-7H,5,8-15H2,1-2H3/b4-3+,7-6-
InChI key
ZZGJZGSVLNSDPG-FDTUMDBZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Pheromone for Anagasta kuhniella, Cadra elutella, Cadra figulilella, Cadra cautella, Plodia interpunctella, Spodoptera exigua, Spodoptera exempta and Spodoptera litura.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)