주요 문서
T0764
Sigma-Aldrich
TNPAL-galactocerebroside
동의어(들):
Trinitrophenylaminolauroylgalactocerebroside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H71N5O14
CAS Number:
Molecular Weight:
870.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
양식
solid
작용기
amide
hydroxyl
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)NC(=O)CCCCCCCCCCCNc2c(cc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C42H71N5O14/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-21-24-35(49)32(30-60-42-41(53)40(52)39(51)36(29-48)61-42)44-37(50)25-22-19-16-13-11-14-17-20-23-26-43-38-33(46(56)57)27-31(45(54)55)28-34(38)47(58)59/h21,24,27-28,32,35-36,39-43,48-49,51-53H,2-20,22-23,25-26,29-30H2,1H3,(H,44,50)/b24-21+
InChI key
CKSSCTIRJIGIPC-DARPEHSRSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)