주요 문서
T0674
Sigma-Aldrich
4-Thiouridine 5′-diphosphate ammonium salt
≥65%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14N2O11P2S
CAS Number:
Molecular Weight:
420.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
농도
≥65%
저장 온도
−20°C
SMILES string
N.OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=S)NC2=O