재조합
expressed in E. coli
분석
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
~8.8 kDa
포장
pkg of 20 μg
불순물
endotoxin, tested
NCBI 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... CCL19(6363)
일반 설명
Human macrophage inflammatory protein-3 beta (MIP-3 beta, Exodus-3, ELC) is a member of the beta-chemokine (C-C) family of cytokines. It plays an important role in the inflammatory response of human T cells and tissue macrophages. Recombinant human MIP-3 beta is a 8.8 kDa protein containing 77 amino acid residues.
물리적 형태
Lyophilized without any additives.
재구성
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. This solution can then be diluted into other aqueous buffers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.