문서
SRP0553
Sigma-Aldrich
Mouse CD155 (PVR), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
Poliovirus receptor and Nectin-like protein 5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
재조합
expressed in HEK 293 cells
형태
frozen liquid
분자량
35.6 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
mouse ... PVR(52118)
일반 설명
Mouse CD155, also known as Poliovirus receptor and Nectin-like protein 5, GenBank Accession No. NM_027514, a.a. 29-348 with a C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 35.6 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable