콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(3)

주요 문서

SMP0007

CytoVu 8 Micro imaging slides

with NanoBarrier Technology, 10 μL apical well volume, 10 μL basal well volume, size 4 well

동의어(들):

live cell imaging slides, precision separation technology

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

UNSPSC 코드:
41100000

설명

300 μm basal well depth

특징

8 μm microporous membrane

포장

pkg of 4 ea

제조업체/상표

SiMPore C300-MP8NP50

크기

4 well

유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내

일반 설명

CytoVu cell imaging slides provide a permeable barrier between apical and basal cell culture compartments. CytoVu 8 Micro membranes are just 0.1 um thick with regularly spaced 8.0 micron pores that allow cells to extend through the membrane. They are ideal for applications in cellular co-culture, intercellular junctions, polarized cell growth, and migration assays.

Features:
  • 8 micrometer pores
  • 4 cell culture membranes per slide - each in its own well
  • Compatible with upright and inverted microscopes
  • Ridges to allow stacking in incubator
  • Ultrathin membrane - transparent and highly permeable
  • Lid with coverslips for live imaging and minimal evaporation

Maximum volumes for the apical and basal wells:
  • for the 300 μm basal well depth - apical well is 10 μL and basal well is 10 μL
  • for the 1000 μm basal well depth - apical well is 10 μL and basal well is 25 μL
  • seed cells at about 800cells/μL, initially and then allow them to grow to confluence.

법적 정보

CytoVu is a trademark of SiMPore, Inc.
NanoBarrier is a trademark of SiMPore, Inc.

가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.