분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C2C(C(CCCO)=CC=C23)=CC=C1)N(C4=CC=C(N(C)C(N5)=O)C5=C4)C3=O
생화학적/생리학적 작용
BAY-299, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase BAY-299, click here.
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.