분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N1C(CCC2=C(C=CC=C3)C3=CN=C2)=O)[C@@H](C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)OC1=O
InChI
1S/C24H18F6N2O3/c1-13-21(16-8-17(23(25,26)27)10-18(9-16)24(28,29)30)35-22(34)32(13)20(33)7-6-15-12-31-11-14-4-2-3-5-19(14)15/h2-5,8-13,21H,6-7H2,1H3/t13-,21-/m0/s1
InChI key
XWMRKUPNQVITEC-ZSEKCTLFSA-N
생화학적/생리학적 작용
Tarocin A1 is an oxazolidinone which inhibits TarO, the first enzyme in teichoic acid synthesis.
Tarocin A1 is an oxazolidinone which inhibits TarO, the first enzyme in teichoic acid synthesis. Tarocin A1 has an IC50 value of 40 nM in a biochemical TarO assay. Tarocin A does not inhibit bacterial growth alone, and exhibits no cytotoxicity against HeLa cells, but it has potent bactericidal syergism with broad spectrum β-lactams, and may restore the clinical efficacy of existing β-lactam antibiotics.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.