문서
SML0905
Sigma-Aldrich
Dimethylenastron
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2,3,4,6,7,8-Hexahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-7,7-dimethyl-2-thioxo-5(1H)-quinazolinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
302.39
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C16H18N2O2S/c1-16(2)7-11-13(12(20)8-16)14(18-15(21)17-11)9-4-3-5-10(19)6-9/h3-6,14,19H,7-8H2,1-2H3,(H2,17,18,21)
InChI key
RUOOPLOUUAYNPY-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Dimethylenastron is specific, reversible inhibitor of the mitotic motor kinesin Eg5. Dimethylenastron inhibits bipolar spindle formation, and inhibits proliferation, migration and invasion of several pancreatic cancer cell lines in cell based assays.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
Don-Marc Franchini et al.
Cell reports, 26(1), 94-107 (2019-01-04)
Despite the clinical success of blocking inhibitory immune checkpoint receptors such as programmed cell death-1 (PD-1) in cancer, the mechanisms controlling the expression of these receptors have not been fully elucidated. Here, we identify a post-transcriptional mechanism regulating PD-1 expression
문서
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
증식하는 세포에서 세포 주기는 4단계로 구성됩니다. Gap 1(G1)은 유사분열과 세포 성장을 특징으로 하는 DNA 복제 사이의 기간입니다. DNA 복제는 합성(S)기에 일어나며, 세포 분열을 위한 성장 및 준비를 하는 Gap 2(G2)가 뒤따릅니다. 이 세 단계는 함께 세포주기의 간기 단계를 구성합니다. 간기 이후에 분열(M)기가 뒤따릅니다.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
관련 콘텐츠
세포사멸, 즉 세포예정사(PCD)는 여러 생물학적 시스템에서 불필요하고 감염되거나 변형된 세포를 제거하기 위한 선택적인 과정입니다. 이 과정은 다세포 기관의 항상성에서 역할을 수행하고 있기 때문에, 세포자멸사는 많은 조절 및 효과인자 분자에 의해 두 가지 주요 경로를 통해서 철저하게 조절됩니다.