콘텐츠로 건너뛰기
SML0803
VUF10661
≥98% (HPLC), Chemokine receptor CXCR3 agonist, powder
동의어(들):
(3S)-N-[(1S)-5-Amino-1-[[(2,2-diphenylethyl)amino]carbonyl]pentyl]-2-(1,4-dioxo-4-phenylbutyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C40H44N4O4
CAS 번호:
Molecular Weight:
644.80
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
VUF10661, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
VUF10661 is a potent agonist of the chemokine receptor CXCR3.
VUF10661 is a potent agonist of the chemokine receptor CXCR3. VUF10661 induces receptor internalization, recruitment of ?-arrestins and activates Gi proteins with similar potency to endogenous CXCL ligands.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
픽토그램
Skull and crossbones
경고어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 장기
Respiratory system
저장 등급
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)