생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥95%
양식
liquid
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OCCN=[N+]=[N-])[C@@H](O)C(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O6/c9-11-10-1-2-16-8-7(15)6(14)5(13)4(3-12)17-8/h4-8,12-15H,1-3H2/t4?,5-,6?,7-,8+/m1/s1
InChI key
VGCOVRUENPCVTD-IEWBWJGZSA-N
일반 설명
2-Azidoethyl α-mannopyranoside is an alkylated glycoside.
생화학적/생리학적 작용
2-Azidoethyl α-mannopyranoside is an alkylated glycoside. Alkylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.