문서
SMB00345
Sigma-Aldrich
Corynoline
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(+)-Corynoline, 13-Methylchelidonine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H21NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
367.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CC2=C3OCOC3=CC=C2[C@@]4(C)[C@@H](O)CC5=CC(OCO6)=C6C=C5[C@]41[H]
InChI
1S/C21H21NO5/c1-21-14-3-4-15-19(27-10-24-15)13(14)8-22(2)20(21)12-7-17-16(25-9-26-17)5-11(12)6-18(21)23/h3-5,7,18,20,23H,6,8-10H2,1-2H3/t18-,20+,21-/m0/s1
InChI key
IQUGPRHKZNCHGC-TYPHKJRUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corynoline is an alkaloid found in Corydalis solida incisa.
생화학적/생리학적 작용
Corynoline inhibits acetylcholinesterase in a dose-dependent manner.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable